Learn More
Watson-Marlow 314DW Pumphead
Descripción
- The 300 series combines performance, practicality and design. With its iconic flip-top design it is an industry standard OEM product in medical device, biotechnology and diagnostic applications, and very popular in many other applications too.
- Case material: Glass filled polypropylene, IXEF (Polyarylamide), and Stainless steel
- Rotor material: Electroless nickel plated hardened steel, and Glass filled Nylon
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With | 323 Series Peristaltic Pumps |
| No. of Rollers | 4 |
| Type | Pump Head |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?