Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| pH | Acidic |
| Melting Point | 4°C |
| Boiling Point | ∼100.4°C |
| Color | Colorless |
| Appearance | Liquid |
| Linear Formula | HCOOH |
| UN Number | UN1779 |
| Beilstein | 1209246 |
| Solubility Information | Water soluble |
| Formula Weight | 46.03g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?