Learn More
Formaldehyde 1000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30328218
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30328218 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30328218 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13909000WA1000
Big Savings for Better Separation
Use promo code 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Formaldehyde
CAS 50-00-0
Analyte or Component Names Formaldehyde
Shipping Condition -18°C
Molecular Formula C H2 O
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
InChI Formula InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
SMILES C=O
IUPAC Name formaldehyde
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Quantity 1 mL
Formula Weight 30.0106 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.