Learn More
Fomesafen, TRC
Product Code. 30136716
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30136716 250 mg 250mg
30136000 1 g 1g
17961225 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30136716 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF680403250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72178-02-0
Molecular Formula C15 H10 Cl F3 N2 O6 S
Molecular Weight (g/mol) 438.76
Synonym 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzamide, Flex, Flexstar, Fomesafen, N-Methanesulfonyl-5-[(2-chloro-α,α,α-trifluoro-4-tolyl)oxy]-2-nitrobenzamide, PP021, Reflex, Reflex (herbicide)
IUPAC Name 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-methylsulfonyl-2-nitrobenzamide
SMILES CS(=O)(=O)NC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
Spécification
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10ClF3N2O6S/c1-28(25,26)20-14(22)10-7-9(3-4-12(10)21(23)24)27-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,1H3,(H,20,22)
Formula Weight 437.99
Chemical Name or Material Fomesafen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.