Learn More
Folinic acid calcium salt pentahydrate, MedChemExpress
Description
Folinic acid calcium salt pentahydrate (Leucovorin calcium salt pentahydrate) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Folinic acid calcium salt pentahydrate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 6035-45-6 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H31CaN7O12 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Leucovorin calcium salt pentahydrate |
| Solubility Information | H2O : 10 mg/mL (16.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?