Learn More
Beskrivelse
- Constructed of foam
- For use with tubes of various sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Holds | 10 mm Tubes |
| Tube Size | 10 mm |
| Product Type | Test Tube Rack |
| Material | Foam |
| Dimensions (L x W) | 140 x 241 mm |
| Color | Gray |
| Description | 10 mm Tube Rack, Gray |
| No. of Positions | 50 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?