Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (A549 cell line)
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry, Electron Microscopy |
| Excitation/Emission | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. |
| Format | Cell culture media |
| Quantity | 100 μg |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion