Learn More
Flubendazole, TRC
Specifications
Tekniske data
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22) |
| Formula Weight | 313.0863 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | Flubendazole |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?