Learn More
Paragon Scientific™ Flash Point Certified Reference Material
Beschreibung
- Certified Reference Material for annual verification checks in accordance with ASTM D93.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- 12 month shelf life.
- Manufactured in the United Kingdom
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | MCC Diesel UKAS ISO 17034 Certified (56.2 °C) |
| Certifications/Compliance | Certified Reference Material for annual verification checks in accordance with ASTM D93 |
| Quantity | 250 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CRMU-PMGO
- Warning
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- Flammable liquid Category 3
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Aspiration toxicity Category 1
- H226-Flammable liquid and vapour.
- H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
- H315-Causes skin irritation.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P330-Rinse mouth.
- P331-Do NOT induce vomiting.
Nominal values quoted
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?