Learn More
Fisherbrand™ Screw Caps for Disposable Glass Tubes
Product Code. 12337279 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Black
Closure Size:
13-415
15-415
18-415
Material:
Phenolic
Unit Size:
Pack of 1000
Product Code. 12337279
Only null left
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Phenolic caps have cemented-in rubber liners
  • Autoclavable
  • Polypropylene cap is linerless
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Closure Size 15-415
Liner Material Rubber
Pre-sterilized No
Product Type Screw Cap
Autoclavable Autoclavable
Material Phenolic
Color Black
Tip Material Rubber
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) 14-959-35A, 14-959-35B, 14-959-35AA
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato