Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Sample Bag, 540mL, Transparent, Polyethylene, Sterile, Secure, Contaminant Free Bags to Ensure Dependable Analysis Results |
| Closure Type | Round Wire |
| Color | Clear |
| Material | Polyethylene |
| Sterility | Sterile |
| Quantity | 500/Pk. |
| Thickness (English) | 3 mil |
| Dimensions (L x W) | 9 x 4.5 in. |
| Length (English) | 9 in. |
| Width (English) | 4.5 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?