Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 20 SLIDE TRAY
Description
- The FiloSlide 20 tray, which measures 335 mm x 204 mm has a single column of 20 wells.
- Each slide has its own easy release compartment which is individually numbered.
- Constructed from solid board and available in six colours including black, white, yellow, blue, green and red.
- This allows laboratories to colour code different types of workload or different applications.
- Key Benefits:
- 360° cover flap saves working space requirement
- Range of colours available to assist in team resource allocation
- Thumb grooves for easy removal of slides
- Robust, allowing multiple use and cost savings
Specifications
Specifications
| Type | Slide Holder |
| Slide Capacity | 20 |
| Color | Black |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?