missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferrocene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 102-54-5 |
| Density | 1.49 g/cm3 at 20°C |
| Molecular Formula | (C5H5)2Fe |
| MDL Number | MFCD00001427 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Ferrocene, Dicyclopentadienyliron, Iron dicyclopentadienyl, Ferrocene |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.03 |
| Grade | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?