Learn More
Colder Products Company Female Luer Genderless MicroCNX Connector
Descrizione
- The MicroCNX line of connectors is engineered specifically for the challenging conditions of biological media transfer in bioprocessing, cell therapy, and gene therapy applications.
- The connector comes in a range of tubing sizes; a luer connection option to create a sterile, closed connection on an existing luer connection; and the ULT version is ideal for assemblies for cryogenic freezing cassettes or connection to PVC tubing.
- Finish: Molded White
- Pressure Range: Up to 43.5 psi, 3 bar
- Free Floating
- Temperature Range: 34°F to 104°F (1°C to 40°C)
- Seal Options: Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
- Non-Valved
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Polycarbonate |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | White, Blue |
| Product Type | Connector |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?