Beschreibung
- Performance/cycle, e.g. 64 narrow-necked/laboratory glasses w/ injector nozzles
- Flexible and simple - modular load carriers and EasyLoad system
- Excellent user convenience with touch display - M Touch Basic
- Dispense process chemicals easily : Powder dispenser in the door
- Connectivity as standard via WiFi
- Pump for DI water : final rinse with fully demineralised water
Spezifikation
Spezifikation
| Display | Touch Screen |
| Material | Stainless Steel |
| Product Type | Laboratory Glassware Washer |
| Flow Rate | 500 L/min. |
| Max. Pressure | 1000 kPa |
| Min. Purified Water Pressure | 200 kPa |
| For Use With (Application) | Cleaning of Laboratory Glassware |
| Inlet Water Temperature (English) Min. | 5°C |
| Inlet Water Temperature (English) Recommended | 5°C to 65°C |
| Inlet Water Temperature (English) Max. | 65°C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?