Learn More
Famotidine Sulfoxide, Mikromol™
Description
Famotidine Sulfoxide
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Famotidine Sulfoxide |
| CAS | 90237-03-9 |
| Analyte or Component Names | Famotidine Sulfoxide |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C8 H15 N7 O3 S3 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulphinyl]-N-sulphamoylpropanamidineFamotidine Sulfoxide, Famotidine Sulfoxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15N7O3S3/c9-6(15-21(12,17)18)1-2-20(16)4-5-3-19-8(13-5)14-7(10)11/h3H,1-2,4H2,(H2,9,15)(H2,12,17,18)(H4,10,11,13,14) |
| SMILES | NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N |
| IUPAC Name | 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?