Learn More
Famotidine, MedChemExpress
Beskrivning
Famotidine (MK-208) is a competitive histamine H2-receptor antagonist. Its main pharmacodynamic effect is the inhibition of gastric secretion.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Famotidine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 76824-35-6 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 5 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H15N7O2S3 |
| For Use With (Application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | MK-208 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (296.34 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.30 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?