Learn More
Beskrivelse
- Extension of DAkkS calibration at Memmert factory by an additional freely selectable temperature value according to method C (DKD-R 5-7)
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | IF750plus Incubator |
| Product Type | Factory Calibration Extension |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?