Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions |
| Includes | Bucket with Lid |
| Description | Bucket with Lid |
| Material | EVA |
| Product Type | Cryo-Safe Cold Box |
| Quantity | 1 |
| Color | Blue |
| Capacity (Metric) | 4 L |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Temperature Control | No |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?