Learn More
Etomidate, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Etomidate |
| CAS | 33125-97-2 |
| Analyte or Component Names | Etomidate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C14 H16 N2 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, ethyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, ethyl ester, (R)-, (+)-Etomidate, Amidate, Amidate (pharmaceutical), D-Etomidate, Etomidate, Hypnomidate, Lipuro, Propiscin, R 16659, Radenarcon, d-Etomidate, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, ethyl ester, (R)-(+)- |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?