Learn More
Ethylsulfate sodium salt, 1mg/ml in Methanol (as free Acid), Lipomed
Descrizione
Ethylsulfate sodium salt, 1mg/ml in Methanol (as free Acid)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate) |
| CAS | 546-74-7 |
| Analyte or Component Names | Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C2 H5 O4 S . Na |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6 CI,7 CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;ethyl sulfate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?