Learn More
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt tetrahydrate, Honeywell™
Code produit. 15664280 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
15664280 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15664280 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 34553100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
for complexometry,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 176736-49-5
Quantity 100 g
Molecular Formula C10H20N2Na2O12Zn
Linear Formula (NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Zn · 4H2O
MDL Number MFCD00151728
UN Number NONH for all modes of transport
Synonym disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate, edta-na2zn, ethylenediaminetetraacetic acid disodiu&, zinc 2+ disodium ion 4-edta tetrahydrate, ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt tetrahydrate
InChI Key ZEVLVCFKKCNROJ-UHFFFAOYSA-J
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Zn+2]
IUPAC Name disodium;zinc;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 471.632
PubChem CID 53393534
Formula Weight 471.64g/mol
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt tetrahydrate
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.