Learn More
Ethylenebistetrabromophthalimide, TRC
Product Code. 30133890
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
2.5 g
25 g
Unit Size:
2.5g
25g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30133890 25 g 25g
30007220 2.5 g 2.5g
30009535 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30133890 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE91730025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32588-76-4
Molecular Formula C18 H4 Br8 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 951.47
Synonym Phthalimide, N,N'-ethylenebis[tetrabromo- (8CI), 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[4,5,6,7-tetrabromo-1H-isoindole-1,3(2H)-dione], 1,2-Bis(tetrabromophthalimido)ethane, BT 93, BT 93W, BT 93WFG, Chemguard 952, Citex BT 93, EcoFlame B 951, N,N'-Ethylenebis(tetrabromophthalimide), Saytex BT 93, Saytex BT 93W, Saytex BT 93W1
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrabromo-2-[2-(4,5,6,7-tetrabromo-1,3-dioxoisoindol-2-yl)ethyl]isoindole-1,3-dione
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)N(CCN3C(=O)c4c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c4C3=O)C(=O)c2c1Br
Specifications
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C18H4Br8N2O4/c19-7-3-4(8(20)12(24)11(7)23)16(30)27(15(3)29)1-2-28-17(31)5-6(18(28)32)10(22)14(26)13(25)9(5)21/h1-2H2
Formula Weight 943.3638
Chemical Name or Material Ethylenebistetrabromophthalimide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.