Learn More
Ethylene Terephthalate Cyclic Trimer, TRC
Product Code. 30012076
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
50 mg
Unit Size:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30012076 5 mg 5mg
30006085 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30012076 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE9177155MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7441-32-9
Molecular Formula C30H24O12
Molecular Weight (g/mol) 576.5
Synonym 3,6,13,16,23,26-Hexaoxatetracyclo[26.2.2.28,11.218,21]hexatriaconta-8,10,18,20,28,30,31,33,35-nonaene-2,7,12,17,22,27-hexone, Terephthalic acid, trimol. cyclic ethylene ester, Ethylene glycol, trimol. cyclic terephthalate, 1,4,11,14,21,24-Hexaoxatribenzo[abc,klm,uvw]cyclotriacontane-5,10,15,20,25,30-hexone, Cyclic ethylene terephthalate trimer, Cyclic tris(ethylene terephthalate), Cyclotris(ethylene glycol terephthalate), Ethylene glycol-terephthalic acid cyclic trimer, Ethylene terephthalate cyclic trimer, Ethylene terephthalate trimer, Tris ethylene terephthalate
SMILES O=C1OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCOC(=O)c4ccc1cc4
Spécification
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C30H24O12/c31-25-19-1-2-20(4-3-19)26(32)38-15-16-40-28(34)22-9-11-24(12-10-22)30(36)42-18-17-41-29(35)23-7-5-21(6-8-23)27(33)39-14-13-37-25/h1-12H,13-18H2
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Ethylene Terephthalate Cyclic Trimer
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.