Learn More
Ethyl Phenyl Sulfide, TRC
Codice prodotto. 30374572
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30374572 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30374572 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92599510G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Ethyl Phenyl Sulfide
CAS 622-38-8
Molecular Formula C8H10S
Quantity 10 g
Synonym (Ethylthio)benzene, (Phenylthio)ethane, Ethyl Phenyl Sulfide, NSC 75124, Phenyl Ethyl Sulfide, Thiophenetole
InChI Formula InChI=1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCSc1ccccc1
IUPAC Name ethylsulfanylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 138.23
Formula Weight 138.0503
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.