Learn More
Ethyl Octanoate, TRC
Artikelnummer. 30385506
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30385506 25 mL -
30382657 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30385506 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92531525ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-32-1
Molecular Formula C10 H20 O2
Molecular Weight (g/mol) 172.26
Synonym Octanoic acid-ethyl ester, Octanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Caprylic acid ethyl ester, Et caprylate, Ethyl caprylate, Ethyl n-octanoate, Ethyl octanoate, NSC 8898
IUPAC Name ethyl octanoate
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Quantity 25 mL
InChI Formula InChI=1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Formula Weight 172.1463
Chemical Name or Material Caprylic acid ethyl ester