Learn More
Ethyl gallate, MedChemExpress
Beskrivelse
Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Ethyl gallate |
| CAS | 831-61-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C9H10O5 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (504.62 mM) |
| SMILES | O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.17 |
| Formula Weight | 198.17 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?