Learn More
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7031524
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15418145
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H32634.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 318-35-4
Molecular Formula C12H10FNO3
Molecular Weight (g/mol) 235.214
MDL Number MFCD00173345
InChI Key LNPRCADPRULVTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxohydroquinoline-3-carboxylate, acmc-1ctcf, ethyl 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate, ethylfluorohydroxyquinolinecarboxylate
PubChem CID 710779
IUPAC Name ethyl 6-fluoro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Spécification
Melting Point 273°C to 275°C
Quantity 1 g
Formula Weight 235.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis