Learn More
Ethyl 4-Chlorobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Ethyl 4-Chlorobutyrate |
| CAS | 3153-36-4 |
| Molecular Formula | C6H11ClO2 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCl |
| IUPAC Name | ethyl 4-chlorobutanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.6 |
| Formula Weight | 150.0448 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?