Learn More
Ethyl 4-acetamido-3-nitrobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11484477
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11484477 1 g 1g
11494477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11484477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20488.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175204-17-8
Molecular Formula C11H12N2O5
Molecular Weight (g/mol) 252.23
MDL Number MFCD00173758
InChI Key AQEATNDLNBFMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-acetylamino-3-nitrobenzoate, ethyl 4-acetamido-3-nitro-benzoate, 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyz, ethyl-4-acetamido-3-nitrobenzoate, ethyl4-acetamido-3-nitrobenzoate
PubChem CID 2826598
IUPAC Name ethyl 4-acetamido-3-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Melting Point 95°C to 97°C
Quantity 1 g
Formula Weight 252.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 4-acetamido-3-nitrobenzoate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.