Learn More
Ethyl 3-Phenylpropionate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Hydrocinnamic acid ethyl ester |
| CAS | 2021-28-5 |
| Molecular Formula | C11 H14 O2 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, ethyl ester, Hydrocinnamic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-Phenylpropanoic acid ethyl ester, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylpropanoate, Ethyl 3-phenylpropionate, Ethyl benzenepropanoate, Ethyl dihydrocinnamate, Ethyl hydrocinnamate, NSC 126040 |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | ethyl 3-phenylpropanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight | 178.0994 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?