Learn More
Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 95%
Product Code. 11326946
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11326946
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06654.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 15400-53-0 | C7H9N3O3 | 183.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15400-53-0
Molecular Formula C7H9N3O3
Molecular Weight (g/mol) 183.167
MDL Number MFCD00039708
InChI Key HRRHGLKNOJHIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-carboethoxy-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-hydroxy-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-oxo-3h-pyrimidine-5-carboxylate, 1rry, acmc-209xd5
PubChem CID 84894
ChEBI CHEBI:39721
IUPAC Name ethyl 2-amino-6-oxo-1H-pyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(NC1=O)N
Specifica
Melting Point ∽300°C (decomposition)
Odor Odorless
Quantity 25 g
Beilstein 165835
Formula Weight 183.17
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato