Learn More
Hirschmann™ Ethanol Safety Wash Bottle
Product Code. 10471672
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
Unit Size:
Pack of 12
Product Code. 10471672
Brand: Hirschmann™ 7690106
Only null left
Add to basket
Add to basket
A safety wash bottle in PE-LD, complete with screw cap and spray tube.
  • Manufactured from yellow transparent PE-LD
  • Contents label in German, English, French and Spanish
  • Hazard symbols and hazard indications pursuant to the German Ordinance on Hazardous Substances
  • 500 mL capacity
Specifications
Capacity (Metric) 500 mL
Color Translucent Yellow
For Use With (Application) Ethanol
Includes Screw cap, spray tube
Material LDPE
Certifications/Compliance German Ordinance on Hazardous Substances
Product Type Safety wash bottle
Closure Type Screw Cap
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.