missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estradiol 3-Methyl Ether, Mikromol™

Codice prodotto. 30051166
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30051166 100 mg 100mg
30050838 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30051166 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0123.15
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Estradiol 3-Methyl Ether
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Estradiol 3-Methyl Ether
CAS 1035-77-4
Analyte or Component Names Estradiol 3-Methyl Ether
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C19 H26 O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-ol, 3-methoxy-, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), (17β)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-ol, 17β-Estradiol 3-methyl ether, 17β-Hydroxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxy-13β-methyl-1,3,5(10)-gonatrien-17β-ol, 3-Methoxy-17β-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-17β-ol, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 3-Methoxyestradiol, 3-Methoxyoestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-O-Methylestradiol, Estradiol 3-methyl ether, NSC 58851
InChI Formula InChI=1S/C19H26O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-18,20H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
IUPAC Name (8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molecular Weight (g/mol) 286.41
Quantity 100 mg
Formula Weight 286.1933 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.