Learn More
Melford Ertapenem Sodium Salt
Descrizione
Ertapenem Sodium Salt is a potent antibiotic and belongs to the carbapenem class of antibiotics.
It is effective against a broad spectrum of Gram-positive and Gram-negative bacteria, including multidrug-resistant strains.
In the field of microbiology and infectious disease research, Ertapenem Sodium Salt is commonly used as a tool for studying bacterial susceptibility and resistance. It can be employed in antimicrobial susceptibility testing to determine the efficacy of different antibiotics against bacterial isolates.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Ertapenem Sodium Salt |
| CAS | 153773-82-1 |
| Quantity | 1 g |
| Molecular Formula | C22H24N3NaO7S |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.