Learn More
Erbium(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Product Code. 11318617
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11318617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035739.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10138-41-7 | Cl3Er | 273.609 g/mol
It is a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds which are used for electron and stability studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10138-41-7
Molecular Formula Cl3Er
Molecular Weight (g/mol) 273.609
MDL Number MFCD00010989
InChI Key HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 66277
IUPAC Name trichloroerbium
SMILES Cl[Er](Cl)Cl
Spezifikation
Boiling Point 1500°C
Melting Point 774°C
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Solubility Information Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF.
Formula Weight 273.62
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Erbium(III) chloride, Ultra dry
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt