Learn More
(±)-Equol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489646
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
200mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16489646 50 mg 50mg
16472616 25 mg 25mg
16464386 100 mg 100mg
16440916 200 mg 200mg
16403098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16489646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100583A
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress (±)-Equol is the racemate of equol. (±)-equol exhibits EC50s of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively. Equol is a metabolite of the soy isoflavones, daidzin and daidzein.
(±)-Equol is the racemate of equol. (±)-equol exhibits EC50s of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively. Equol is a metabolite of the soy isoflavones, daidzin and daidzein.
Tekniske data
Chemical Name or Material (±)-Equol
CAS 94105-90-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H14O3
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.76 mM)
SMILES OC1=CC=C2CC(C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Molecular Weight (g/mol) 242.27
Formula Weight 242.27
Percent Purity 99.25%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.