Learn More
Beskrivelse
- Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
- Modern slim rack design with reclosable lid
- Improved sustainability through 35% lower polypropylene consumption per rack
- ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Replaces Order No. 0030075072 |
| Volume (Metric) | 50 to 1000 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Sterile |
| Color | Colorless |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (English) | 2.79 in. |
| Length (Metric) | 71 mm |
| Certifications/Compliance | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available |
| Clean Claims | Biopur™ (Sterile) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?