Description
- Specially designed for use on the epMotion™ 5070 and 5075 Liquid Handling Workstation. epT.I.P.S. Motion SafeRack pipette tips, with and without filters
- Developed in torsion-resistant, contamination-free racks that are recommended for the re-use of tips feature of epMotion 5073 systems.
Reuse Tips Feature:
- The new epMotion systems can reuse tips as e.g. economical choice for multiple wash steps of the same well
- Pipette tips will be placed back into the position of the box they were removed from
- Returned tips will be reused within an application for the same source vessel
- Individual compartments in rack to avoid cross-contamination between used tips
- Available as standard and PCR clean quality for 50, 300, and 1000 μL
Spécification
Spécification
| Volume (Metric) | 300 μL |
| Filtered | Filtered |
| Sterility | PCR Clean |
| Color | Clear |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Format | Box |
| Tip Style | Standard, Straight |
| Product Type | Robotic Tips |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Equipment) | Eppendorf epMotion |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?