Learn More
Beskrivelse
- Requires Eppendorf heat sealer (Cat. No. E5390 000 016)
- Transparent heat sealing film allows sample monitoring in the plates
- Aluminum coated, heat-sealing foils are available in peel-off or pierceable versions
- Foil stripper tool removes heat-sealed film and foils completely
- Certified free of DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Aluminum, Polypropylene |
| Autoclavable | Autoclavable |
| No. per Pack | 100 Pk. |
| For Use With (Application) | Heat sealing PCR foil for sealing plates, especially recommended for low reaction volumes, best protection against evaporation |
| For Use With (Equipment) | Automated systems |
| Product Type | PCR Foil |
| Certified RNase/DNase-free | Yes |
| Temperature Range (Metric) | -80°C to +100°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?