Learn More
EPH MA Aromatics Mixture 44 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkode 30309927
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30309927 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 30309927 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREYS09000044DI
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 91-57-6, 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9
Quantity 5 x 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.