Learn More
EPA Method 8315 Mixture 452 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316514
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30316514 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30316514 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000452AL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde
CAS 111-71-7, 75-07-0, 123-72-8, 66-25-1, 123-73-9, 108-94-1
Analyte or Component Names 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Quantity 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Heptanal 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone 1000 μg/mL∣Decanal 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣n-Valeraldehyde 1000 μg/mL∣Octanal 1000 μg/mL∣Pelargonaldehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.