Learn More
Dr. Ehrenstorfer EPA Method 533 Isotope Dilution Standard 0.5 to 2 μg/mL in Methanol:Water
Product Code. 31784133
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
31784133 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31784133 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000790MW
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Certified reference materials available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality.
  • Certified reference materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), Perfluoroundecanoic Acid 13C7 (1,2,3,4,5,6,7-13C7), 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), Perfluorooctanoic acid 13C8, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorononanoic acid 13C9, Perfluorooctanesulfonic acid 13C8 sodium, Perfluoropentanoic acid 13C5, Perfluorodecanoic acid 13C6 (1,2,3,4,5,6-13C6), Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2)
CAS 3030247-97-0, 2708218-88-4, 2328024-54-8, 1350614-84-4, 1017281-29-6, 2328024-55-9
Shipping Condition 20°C
Concentration 0.5 to 2 μg/mL
Certifications/Compliance UKAS ISO 17034
Solution Type Mixture
Solvent or Matrix Methanol/Water
Industry Type Environmental Testing
Quantity 1 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.