Learn More
EPA Method 515.2 Herbicide Mixture 402 100-1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324754
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30324754 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30324754 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREA50000402ME
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Dicamba∣Fenoprop∣Picloram
CAS 94-75-7, 94-82-6, 50594-66-6, 25057-89-0, 1918-00-9, 93-72-1
Analyte or Component Names 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Dicamba∣Fenoprop∣Picloram
Shipping Condition +20°C
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantity 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Fenoprop 100 μg/mL∣Acifluorfen 200 μg/mL∣Dicamba 300 μg/mL∣Picloram 300 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 1000 μg/mL∣Bentazone 1000 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.