Learn More
ent NAP 226-90, TRC
Code produit 30179736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30179736 100 mg 100mg
30179751 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30179736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN325005100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 851086-95-8
Molecular Formula C10 H15 N O
Molecular Weight (g/mol) 165.23
Synonym Phenol, 3-[(1R)-1-(dimethylamino)ethyl]-, 3-[(1R)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, (R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
IUPAC Name 3-[(1R)-1-(dimethylamino)ethyl]phenol
SMILES C[C@@H](N(C)C)c1cccc(O)c1
Spécification
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m1/s1
Formula Weight 165.1154
Chemical Name or Material ent NAP 226-90
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.