Description
It is important to use high-resistivity purified water (18.2 MΩ) with very low organic content (TOC ≤15 ppb) and free of endotoxins. Endotoxins can significantly alter cell growth and morphology - for example, in cardiomyocytes and may also subtly affect cell function. Working with cultures unknowingly contaminated with endotoxins can lead to inaccurate results and wasted time, money, and effort. Using Endotoxin Free water can effectively prevent this risk.
- Ultra Pure Water is sterile filtered through a 0.05-micron filter and is considered endotoxin-free (<0.005 EU/mL)
- Sterility Testing: Negative for Growth
- pH: 6-7
- The product is available in a range of sizes and packaging options.
Spezifikation
Spezifikation
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| Percent Purity | 99.99% |
| Grade | Cell Culture/Molecular Biology, Biotech, EP/USP, Purified, Certified |
| Quantity | 5 L |
| Chemical Name or Material | Pure water |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.