Learn More
Ansell EDGE™ 48-919 Double Layer Nitrile Coated Oil Repellent Gloves
Produktkod. 17697455 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
6
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
12 pairs
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Size Förpackningsstorlek
17697455 7 12 pairs
17687455 6 12 pairs
17607465 8 12 pairs
17617465 9 12 pairs
17627465 10 12 pairs
17637465 11 12 pairs
17647465 12 12 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17697455 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 48919070
Estimated Shipment: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Double layer nitrile coating keeps hands dry and comfortable when handling oily parts, while an elastic knit wrist ensures a snug fit.
  • Seamless polyester liner is comfortable and flexible
  • Double nitrile coating provides protection against industrial fluid exposure
  • Rough texture on the palm ensures a secure grip in oily environments
  • Ideal for workers who handle small and medium-sized components coated with oil or lubricant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Coating Material Nitrile
Color Red, Black
Exterior Finish Fully Textured
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyester
Product Type Dip-coated Gloves
Size 7
For Use With (Application) Automotive, Construction, Machinery/Equipment, and Metal Fabrication
Glove Cuff Color Gray
Glove Cuff Style Knit
Series 48-919
Yarn Gauge 13
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.