Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Memory B Cell Isolation Kit
Beschreibung
- The EasySep™ Human Memory B Cell Isolation Kit is a two-step method designed to isolate CD27+ B cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells
- First, CD27+ cells are isolated by column-free immunomagnetic positive selection using antibody complexes and EasySep™ Releasable RapidSpheres™
- Then, bound magnetic particles are removed from the EasySep™-isolated CD27+ cells, and unwanted non-B cells are targeted for depletion using antibody complexes and EasySep™ Dextran RapidSpheres™
- The final isolated fraction contains highly purified CD27+ memory B cells that are immediately ready for downstream applications
- An optional protocol allows for the isolation of naïve B cells in parallel for use in functional studies
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Type | B Cells |
| For Use With (Application) | Cell Isolation |
| Quantity | 2 x 109 cells |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?