Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human PBMC Isolation Kit RoboSep™
Product Code. 17137941
Encompass
Click to view available options
Quantity:
100 mL Whole Blood
Unit Size:
1 set
Product Code. 17137941
Brand: STEMCELL Technologies 19654RF
EasySep™ kit with RoboSep™ buffer and RoboSep™ filter tips
  • The EasySep™ Direct Human PBMC Isolation Kit is designed to isolate highly purified peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from fresh whole blood, buffy coat, bone marrow, cord blood, or leukapheresis products by negative selection
  • Red blood cells (RBCs), platelets, and unwanted cells are targeted for removal with antibody complexes and magnetic particles and separated using an EasySep™ magnet
  • Untouched PBMCs are simply collected into a new tube and are immediately available for downstream applications such as flow cytometry, culture, or DNA/RNA extraction
Spezifikation
Cell Type B Cells, Lymphocytes, Monocytes, Mononuclear Cells, NK Cells, T Cells
Quantity 100 mL Whole Blood
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt