Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Label, Printable Self-Adhesive
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
- High temperature performance range makes them ideal for use in fridges, freezers, autoclaves, incubators, and water baths
- Can be printed with office printers, copiers, or marked with technical lab pens
- High adhesive strength; labels are peelable and easy to remove, saving time during cleaning
- Free easy-to-use Label Creator web app available for individual label design
- Chemically resistant to many typical laboratory chemicals and solvents
- Non-hazardous and free of toxic heavy metals
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Adhesive Type | Self-adhesive |
| Coating | Polyester |
| Color | White |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Labelling on YOUTILITY bottles; Sample labelling |
| Quantity | 1 x 100 |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?